ContactUsLinkComponent
Vacuum concentrators, CentriVap® micro IR
 :  LABCONCO
undefined
Vacuum concentrators, CentriVap® micro IR
 :  LABCONCO
  • Catalog No:
  • 535-0107
  • Model:
  • micro IR
  • Maximální kapacita:
  • 24×1,5 ml
  • Maximální rychlost:
  • 1700 min⁻¹
  • Max. power absorbed:
  • 300 W
  • Max. vacuum:
  • 160 mbar
  • Ohřívání:
  • 35...65 °C (in increments of 0,1 °C)
  • Doba běhu:
  • 0 - 99 h; 0 - 59 min
  • Weight:
  • 11,3 kg
  • W×D×H:
  • 224×264×226 mm
Frequently Bought Together