VWR® Traceable®, Teploměr digitální, s pamětí pro zaznamenání dat
Catalog # 620-2094
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah:–50…+300 °C
- Rozlišení:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Hmotnost:113 g
- Š×H×V:73×25×117 mm
- Délka kabelu:0,81 m
- Bal.:1
Specifications
About this item
Tento vodotěsný teploměr zachytí 10 naměřených teplot, uloží je do paměti a na příkaz je vyvolá. Pro potravinářské, zemědělské, petrochemické a farmaceutické aplikace. Vodotěsná konstrukce umožňuje použití v mokrých laboratořích, umývárnách a venku.
- Maximální/minimální hodnoty paměti za jakékoli časové období
- Funkce 'HOLD' zmrazí displej a zaznamenává teplotu do paměti
- Vysoký i nízký zvukový alarm lze naprogramovat v krocích po 1,0 °C
- Uloží a vyvolá 10 teplotních údajů
Čidlo z nerezové oceli (Dר: 190,5×6,4 mm) s 81,3 cm kabelem.
Certifications: Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: s baterií a s certifikátem Traceable®.