ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Nárazuvzdorný teploměr
VWR® Traceable®, Nárazuvzdorný teploměr
  620-2065
undefined
VWR® Traceable®, Nárazuvzdorný teploměr
  620-2065
  • Range:
    –50…+300 °C
  • Resolution:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Weight:
    60,5 g
  • W×D×H:
    280×16×38 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Accuracy:
    ±0,3 °C
  • Bal.:
    1
Tento teploměr „otevřený odklopením“ má sondu, kterou lze umístit do libovolného úhlu.
  • Snadno čitelný velký displej s velkými číslicemi
  • funkce 'HOLD'
  • Maximální/minimální čtení paměti za jakékoli časové období
  • Složená sonda je chráněna a umožňuje nošení teploměru na řemínku na zápěstí nebo v kapse
 : Vyhovuje normám ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001.
 : Dodáváno s baterií a certifikátem o kalibraci Traceable®.