ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, dvoukanálový
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, dvoukanálový
  620-2049
undefined
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, dvoukanálový
  620-2049
  • Rozsah:
    –40…+250 °C
  • Rozlišení:
    0,1 (–50…+199,9); 1,0 °C
  • Hmotnost:
    269,5 g
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    178×32×76 mm
  • Přesnost:
    ±0,75% +1,0 °C
  • Bal.:
    1
Tento dvoukanálový teploměr umožňuje monitorování dvou samostatných sond. Duální displej současně zobrazuje teplotu obou sond nebo teplotu jedné sondy a rozdíl mezi oběma (T1-T2). Tento teploměr lze použít se všemi termočlánkovými sondami typu K.
  • Sériový počítačový výstup umožňuje připojení k počítači nebo dataloggeru pro zachycení a uložení výsledků
  • Paměť vyvolává maximální/minimální naměřené hodnoty
  • Tlačítko 'HOLD' zmrazí aktuální zobrazení
Dvě čidla s okamžitou odezvou (<1 s) s 1,2 m kabelem
 : Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
 : Dodáváno se 3 sondami, 9V baterií a certifikátem o kalibraci Traceable®.
 : Poznámka: Hodnoty platí pro přiložené kuličkové sondy. Teploměr dokáže měřit teploty (–50 až 1230 °C) vhodnými sondami, které je nutné objednat samostatně.