VWR® Traceable®, Teploměr digitální s výstupem pro záznam
Catalog # 620-2046
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range:–50...+1300 °C
- Resolution:0,1 (–50...+199,9); (–50...+1300 °C) 1 °C
- Weight:156 g
- W×D×H:70×32×133,5 mm
- Environmentally Preferable:
- Délka kabelu:1,2 m
- Bal.:1
- Probe:1,2 mm
Specifications
About this item
Kuličková sonda typu K s kabelem 120 mm
- zaznamenaný výstup slouží jako důkaz pro každodenní přísné požadavky dokumentace kontroly kvality
- tlačítko maximum zobrazí nejvyšší naměřenou hodnotu, tlačítko 'HOLD' zmrazí displej s aktuálně zobrazenou hodnotou
- velký, jasný, 4-číslicový LCD panel se zobrazením hodnot v °F nebo °C
- ruční přístroj je přenosný a je navržen pro dlouholetou bezproblémovou a bezporuchovou práci
Tento teploměr monitoruje podmínky v komorách, čistých prostorách, zpracování potravin, vědeckých laboratořích a všech výrobních operacích citlivých na teplotu. Je vybaven konektorem pro záznamník, který poskytuje výstup signálu v milivoltech. To umožňuje použití teploměru s jakýmkoli grafovým zapisovačem, páskovým zapisovačem nebo počítačem, který přijímá milivoltové signály. Specifikace výstupu jsou 1 mV výstup na stupeň v režimu zobrazení 0,1° a 0,1 mV výstup na stupeň v režimu zobrazení 1°.
Všechny sondy typu K lze použít s kapalinami, vzduchem/plynem a polotuhými látkami.
Certifications: V souladu s ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001
Delivery: Dodává se se sondou s rychlou odezvou, devítivoltovou baterií, výstupním konektorem pro záznamník a kalibračním certifikátem Traceable®.