VWR® Traceable®, Teploměr digitální, trojitý displej
Catalog # 620-2032
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah:–40…+80 °C
- Rozlišení:0,5 °C
- Hmotnost:99 g
- Sekvence:01
- Š×H×V:90,4×24×90,4 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Teploměr zobrazuje aktuální, minimální, maximální teploty a při zaznamenání maximální a minimální hodnoty zároveň ukazuje a ukládá datum a čas.
- čidlo i kabel měří přesně i při ponoření pod vodu
- minimální/maximální hodnoty čidla nebo okolní teploty
- lišta pro uchycení drátu umožňuje snadné umístění sondy
Vnitřní čidlo pro okolní teplotu a externí sonda (Dר: 38×4,7 mm) s 1,8 m kabelem.
Certifications: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: s čidlem, otočným stojánkem, držákem pro umístění na zeď, suchým zipem, certifikátem Traceable® a alkalickou baterií typu AAA pro nepřetržitý provoz po dobu 1 roku.