2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane for synthesis
Catalog # 8.14136.0001
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 ml
- Sekvence:2070
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Číslo CAS:82891-99-4
Vzorec:C₅H₉NO₄
MDL číslo:MFCD00040621