D-Panthenol 10 µg/ml in methanol
Catalog # PROONE9298
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 mL
- Čí. CAS:81-13-0
- Popis:D-Panthenol 10 µg/ml in methanol
- Vzorec:C₉H₁₉NO₄
- Popis:D-Panthenol