Boron standard solution, 10.000 mg/l B vo vode 2% ammonium hydroxide (from B(OH3)) standard pro ICP
Katalogové číslo 5722.0100
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:2% NH₄OH
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Boron
- Symbol:B
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to NIST