0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy kationické
Standardy - antimon
Antimon 1.000 mg/l Sb vo vode standard pro AAS
Antimon 1.000 mg/l Sb vo vode standard pro AAS
Catalog # REGEAASBH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Expand image
Antimon 1.000 mg/l Sb vo vode standard pro AAS
Catalog # REGEAASBH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Specifications
Koncentrace:
1000 mg/L
Matrix:
H₂O
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
500 mL
Environmentally Preferable:
Nástavec:
Antimon
Symbol:
Sb
Specifications
About this item
Product Details
Product Details