Dextran, M.W. ~ 40,000
Katalogové číslo A2249.0500
Dodavatel: PanReac AppliChem
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:232-677-5
Číslo CAS:9004-54-0
Vzorec:(C₆H₁₀O₅)n
MDL číslo:MFCD00130935