Vismut 10000 mg/l Bi in 10% kyselině dusičné (from Bi) standard pro ICP
Catalog # 5721.0100
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:10% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Bismut
- Symbol:Bi
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST