Vismut 10 mg/L Bi in 5% kyselině dusičné (from Bi) Specpure® standard pro ICP
Katalogové číslo 45249.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- MDL čí.:MFCD00134033
- Nástavec:Bismut
- Symbol:Bi
Specifikace
O tomto produktu
Molecular Formula: Bi in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifications: Traceable to NIST