ContactUsLinkComponent
Beryllium standard solution, 10 mg/L Be in 5% kyselině dusičné (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® standard pro ICP
  45248.AE
 :  
Beryllium standard solution, 10 mg/L Be in 5% kyselině dusičné (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® standard pro ICP
  45248.AE
 :  
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00134032
  • Nástavec:
    Beryllium
  • Symbol:
    Be
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
 : Traceable to NIST