ContactUsLinkComponent
Arzen, 1.000 mg/l As in 1 M kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
  REGEAAASH
 :  REAGECON
 :  
Arzen, 1.000 mg/l As in 1 M kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
  REGEAAASH
 :  REAGECON
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    1 M HCl
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Arsen
  • Symbol:
    As