Kadmium 10 mg/L Cd in 5% kyselině dusičné (from Cd) Specpure® standard pro ICP
45250.AE
:
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- MDL čí.:MFCD00010914
- Nástavec:Kadmium
- Symbol:Cd
Molecular Formula: Cd in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
: Traceable to NIST