Olovo 1.000 mg/l Pb in 0.1% kyselině dusičné (from Pb(NO3)2) TraceCERT® standard pro iontovou chromatografií, Supelco®
Katalogové číslo 51777-100ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrix:0,1% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Environmentally Preferable:
- M-Clarity quality level:MQ300
- Nástavec:Vést
- Symbol:Pb