Kadmium 10 mg/L Cd in 5% kyselině dusičné (from Cd) Specpure® standard pro ICP
45257.AE
:
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- MDL čí.:MFCD00134050
- Nástavec:Vést
- Symbol:Pb
Molecular Formula: Pb in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
: Traceable to NIST