Arzen, 1.000 mg/l As in 1 M kyselině dusičné (from As2O5) standard pro AAS
Katalogové číslo REGEAAAS05H
Dodavatel: REAGECON
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:1 M HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Nástavec:Arsen
- Symbol:As