1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 100 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCILULM61951.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:634-66-2
- Popis:1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 100 µg/ml in isooctane
- Vzorec:C₆H₂Cl₄
- Popis:1,2,3,4-Tetrachlorobenzene