Orders LinkContactUsLinkComponent
Galactitol
Galactitol
2370, Glass bottle for solids, 50 mg
Katalogové číslo EDQMG0049000
Dodavatel:   EDQM
Galactitol
Katalogové číslo EDQMG0049000
Dodavatel:  EDQM
Číslo CAS:  608-66-2
Galactitol
2370, Glass bottle for solids, 50 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  608-66-2
Price
6 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyma:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Číslo CAS:608-66-2
  • Vzorec:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL číslo:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:210-165-2
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    50 mg
  • Sekvence:
    2370