Orders LinkContactUsLinkComponent
Boron standard solution, 1.000 mg/l B vo vode standard pro AAS
Boron standard solution, 1.000 mg/l B vo vode standard pro AAS
Boron standard solution, 1.000 mg/l B vo vode standard pro AAS
Certifikáty
Boron standard solution, 1.000 mg/l B vo vode standard pro AAS
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
  • Nástavec
    Symbol
    Koncentrace
    Matrice
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • Boron
    B
    1000 mg/L
    H₂O
    Plastic bottle
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 873,00 Kč
    873,00 Kč
    1 * 100 mL
       873,00 Kč
  • Boron
    B
    1000 mg/L
    H₂O
    Plastic bottle
    500 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2 810,00 Kč
    2 810,00 Kč
    1 * 500 mL
       2 810,00 Kč