Vismut 1000 mg/l Bi in dil. kyselině dusičné (from Bi) standard pro AAS
Catalog # 6922.0100
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Bismut
- Symbol:Bi
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST