ContactUsLinkComponent
Kyselina octová 2.0 M CH3COOH (2.0N) volumetric solution, Fluka™
Korozi způsobující
Kyselina octová 2.0 M CH3COOH (2.0N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo A8976-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Kyselina octová 2.0 M CH3COOH (2.0N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo A8976-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    1.95 - 2.05 N
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
UN:2790
ADR:8,III
 :GHS05
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152