Olovo 1000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Pb) standard pro ICP
Katalogové číslo 5765.0100
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:02
- Environmentally Preferable:
- Nástavec:Vést
- Symbol:Pb
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to NIST.