barium 1.000 mg/l v 0,5 M kyselině dusičné standard pro AAS
Catalog # REGEAABAH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrix:0,5 M HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Environmentally Preferable:
- Nástavec:Barium
- Symbol:Ba