ContactUsLinkComponent
Amoniak 1.000 mg/l vo vode standard pro iontovou chromatografií
Amoniak 1.000 mg/l vo vode standard pro iontovou chromatografií
  713-4073
 :  WTW
 :  
Amoniak 1.000 mg/l vo vode standard pro iontovou chromatografií
  713-4073
 :  WTW
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Popis:
    Ammonium standard solution
  • Rozpustnost:
    Soluble in water
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • pH rozsah:
    0,5