VWR® Traceable® Ultra, Teploměry vpichové, digitální
Katalogové číslo 620-1665
Dodavatel: VWR Collection
Specifikace
- Ø:38 mm
- Range:–50…+300 °C
- Resolution:0,1 °C
- Weight:32 g
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Teploměr pro použití v půdě, kyvetách, zkumavkách, potravinách, inkubátorech, biomedicínských roztocích a v ropných produktech.
- snadno čitelný
- velký, jasný, LCD panel
Čidlo z nerezové oceli (Dר: 120×4,8 mm).
Certifications: Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: Supplied with protective case, silver-oxide battery and certificate of calibration.