ContactUsLinkComponent
VWR®, Barometr přesný
VWR®, Barometr přesný
Catalog # 628-0041
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Barometr přesný
Catalog # 628-0041
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Ø:
    114 mm
  • Rozsah:
    954 - 1073 mbar; 715 - 805 mm Hg
  • Rozlišení:
    0,5 mbar; 0,5 mm Hg
  • Hmotnost:
    453 g
  • Š×H×V:
    Ø 114
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Barometr obsahuje tři různé stupnice, které umožňují citlivé měření atmosférického tlaku. Korozivzdorná chrom-niklová ocel.
  • tři různé stupnice
  • nastavitelná referenční ručička umožňuje sledování změn tlaku
  • doba odezvy je od 1 do 4 hodin
Certifications: Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery:
společně se šroubem pro nastavení aktuální nadmořské výšky (použitelný pro nastavení nadmořské výšky až do hodnoty 1000 m.n.m.), se soupravou pro uchycení na stěnu.