ContactUsLinkComponent
illustra™ MicroSpin™ G-50 columns
illustra™ MicroSpin™ G-50 columns
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
undefined
illustra™ MicroSpin™ G-50 columns
Dodavatel:  Cytiva
Specifikace
  • Method / Format:
    Column (silica-based)
  • Prep size:
    Mini
  • Refine target molecule:
    Amplified/modified DNA
  • Sample type:
    PCR and other enzymatic reactions
  • Target molecule:
    DNA
  • Popis:
    illustra™ MicroSpin™ S-200 HR columns
  • Velikost vzorku:
    100 µL
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together