ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, BioClean P-Zero™
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, BioClean P-Zero™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, BioClean P-Zero™
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3875
  • 112-3874
  • 112-3879
  • 112-3878
  • 112-3876
  • 112-3877
  • 112-3873
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • Tloušťka prstu:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • Norma EN:
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +