ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean N-Plus™
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean N-Plus™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean N-Plus™
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3869
  • 112-3871
  • 112-3867
  • 112-3866
  • 112-3868
  • 112-3865
  • 112-3872
  • 112-3870
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • 0,10 mm (3,94 mil)
  • Tloušťka prstu:
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • 0,21 mm (8.26 mil)
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • 0,18 mm (7,09 mil)
  • Norma EN:
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B