ContactUsLinkComponent
Dropping bulbs for pipettes and tubes
Dropping bulbs for pipettes and tubes
Katalogové číslo KART3914
Dodavatel:  KARTELL
undefined
Dropping bulbs for pipettes and tubes
Katalogové číslo KART3914
Dodavatel:  KARTELL
Specifikace
  • Barva:
    Přírodní
  • Popis:
    Dropping bulbs, height: 40 mm
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.