Orders LinkContactUsLinkComponent
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Certifikáty
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Trypsinizing flasks, WHEATON®
8 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • With pour out and caps
  • Fluted design improves mixing
  • Deep skirted screw caps
These flasks feature deep-fluted sides to promote mixing. A dam below the sidearm retains untrypsinized tissue when decanting. A deep skirted screw cap on the sidearm prevents contamination of flask contents. The sidearm allows easier decanting of contents while retaining large particles behind the dam. Sidearm caps are 20-415 size. Caps have white styrene-butadiene rubber liners.
Product Family Options
Graduated
Informace o produktu
  • Kapacita
    Hrdlo
    Dostupnost
    Price
  • WHEA355803
    Top screw cap 33-430
    Top screw cap 33-430
    75 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 550,00 Kč
    4 550,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 550,00 Kč
  • WHEA355804
    Top screw cap 38-430
    Top screw cap 38-430
    150 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 660,00 Kč
    4 660,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 660,00 Kč
  • WHEA355807
    Top screw cap 51-400
    Top screw cap 51-400
    700 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 6 220,00 Kč
    6 220,00 Kč
    1 * 1 KS
       6 220,00 Kč
Non graduated
Informace o produktu
  • Kapacita
    Hrdlo
    Dostupnost
    Price
  • WHEA355754
    Top screw cap 38-430
    Top screw cap 38-430
    150 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 830,00 Kč
    3 830,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 830,00 Kč
  • 734-3116
    Top screw cap 33-430
    Top screw cap 33-430
    75 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 740,00 Kč
    3 740,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 740,00 Kč
  • 392-0369
    Top screw cap 24-430
    Top screw cap 24-430
    35 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 440,00 Kč
    3 440,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 440,00 Kč
  • WHEA355755
    Top screw cap 38-430
    Top screw cap 38-430
    300 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 170,00 Kč
    4 170,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 170,00 Kč
  • WHEA355757
    Top screw cap 51-400
    Top screw cap 51-400
    700 ml
    Screw cap 20-415
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 6 040,00 Kč
    6 040,00 Kč
    1 * 1 KS
       6 040,00 Kč