pH indikátorové papírky, role, Whatman™
Univerzální indikátor, cívka, 1,0 - 11,0
WHAT10362030
Univerzální indikátorové papírky byly impregnovány směsí několika indikátorů. Při kontaktu s roztokem vzorku vykazují určitou barvu. Kontrolou se srovnávací dodanou tabulkou barev se stanoví pH.
- Okamžité měření pH
- Přesné pro širokou škálu rutinního testování pH
- Pohodlné a přenosné pro použití v terénu
- pH rozsah:1,0 - 11,0
- Popis:Univerzální indikátor, cívka