ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, BioClean Nerva™
 :  Nitritex
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, BioClean Nerva™
 :  Nitritex
  • Catalog No:
  • 112-3851
  • 112-3850
  • 112-3849
  • 112-3848
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • Tloušťka prstu:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Norma EN:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
Frequently Bought Together