ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Dodavatel:  Nitritex
Certifikáty
undefined
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Dodavatel:  Nitritex
Certifikáty
Specifikace
  • Catalog No:
  • 112-3899
  • 112-3838
  • 112-3896
  • 112-3895
  • 112-3894
  • 112-3834
  • 112-3499
  • 112-3836
  • 112-3837
  • 112-3898
  • 112-3835
  • 112-3897
  • Model:
  • Sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Tloušťka prstu:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Norma EN:
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455