Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Syringes
Syringes
Certifikáty
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These syringes are made from borosilicate glass. They are used as a replacement for pump syringes.
  • Accuracy and reproducibility of ±1%
  • Scale length: 60 mm
Thread in plunger button: 6–32 UNC.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Objem
    Type
    Dostupnost
    Price
  • SGEA008787
    1/4-28 UNF termination
    1/4-28 UNF termination
    01
    5 ml
    5MD-C
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 170,00 Kč
    4 170,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 170,00 Kč
  • SGEA008987
    1/4-28 UNF termination
    1/4-28 UNF termination
    02
    10 ml
    10MD-C
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 090,00 Kč
    4 090,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 090,00 Kč