ContactUsLinkComponent
Test strips, magnesium, Reflectoquant®, Supelco®
Test strips, magnesium, Reflectoquant®, Supelco®
Katalogové číslo 1.16124.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Test strips, magnesium, Reflectoquant®, Supelco®
Katalogové číslo 1.16124.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Chemická metoda:
    Phthalein complexone
  • Bal.:
    50 Tests
  • Popis:
    Magnesium test
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Rozsah:
    5 - 100 mg/l Mg
Specifikace
O tomto produktu
Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly