ContactUsLinkComponent
VWR®, Práškové balíčky pro stanovení hliníku, činidla pro fotometry
VWR®, Práškové balíčky pro stanovení hliníku, činidla pro fotometry
Katalogové číslo 85600.620
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
VWR®, Práškové balíčky pro stanovení hliníku, činidla pro fotometry
Katalogové číslo 85600.620
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 Tests
  • Popis:
    Aluminium, RS 10 ml
  • Rozsah:
    0-0.250 mg/l Al
Specifikace
O tomto produktu
VWR®, reagencie v práškovém balení jsou navrženy pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech s kapacitou kyvety 16 mm. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zatavené v obalech z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
  • Přesný
  • Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
  • Není nutná žádná kalibrace
  • Zkosený okraj zabraňuje uvíznutí činidla v rozích
RS = Reagenční sada Powder Pack