ContactUsLinkComponent
Burette and thermometer clamp with shaft, AUTOMATIC
Burette and thermometer clamp with shaft, AUTOMATIC
Katalogové číslo BOCH5624
Dodavatel:  BOCHEM
undefined
Burette and thermometer clamp with shaft, AUTOMATIC
Katalogové číslo BOCH5624
Dodavatel:  BOCHEM
Specifikace
  • Určeno pro:
    Burettes and thermometers
  • Upínací šířka:
    0 - 25 mm
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
This chromium plated clamp with shaft (length 115 mm) is used for holding burettes or thermometer (Ø 0 - 25 mm).