Dimethoxy(diisopropyl)silane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.14719.0025
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:25 ml
- Sekvence:2315
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- Molar Mass:176.33 g/mol
- Boiling Point:164 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:2.14 hPa (20 °C)
- Flash Point:44 °C
- Density:0.88 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:240 °C
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:421-540-7
UN:1993
:GHS02
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:18230-61-0
Vzorec:C₈H₂₀O₂Si
MDL číslo:MFCD00239343