Rtuť 0.04 mg/l Hg in 10% kyselině dusičné (from Hg(NO3)2)
Catalog # CMPLD0BC.D04.10N.L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:0,04 mg/L
- Matrice:10% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:500 mL
- Nástavec:Mercury
- Symbol:Hg