Tris(2-ethylhexyl) phosphate
Katalogové číslo EHERC17894400
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,25 g
- Sekvence:3029
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:201-116-6
Číslo CAS:78-42-2
Vzorec:C₂₄H₅₁O₄P
MDL číslo:MFCD00009491