0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
tert-Amyl methyl ether
tert-Amyl methyl ether analytical standard, Supelco®
tert-Amyl methyl ether analytical standard, Supelco®
442794.
:
Merck
:
tert-Amyl methyl ether analytical standard, Supelco®
442794.
:
Merck
:
Bal.:
1
Sekvence:
0001
:
:
85…86 °C (lit.)
:
0,76…0.78 g/mL (25 °C) (lit.)
:
–7 °C
:
213-611-4
:
3271
:
3,II
:
GHS02
:
GHS07
:
994-05-8
:
C₆H₁₄O
:
MFCD00010186