2,6-Lutidin for synthesis, Sigma-Aldrich®
8.05650.0250
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 mL
- Sekvence:2590
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-6 °C
- Molar Mass:107.15 g/mol
- Boiling Point:144 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:5.5 hPa (20 °C)
- Flash Point:33 °C
- Refractive Index:1.4976 (20 °C, 589 nm)
- Density:0.923 g/cm3 (20 °C)
- Hazard Class:3
- Hazard Class Description:Flammable Liquid
:
:13,05636
:143,7 °C (1013 hPa)
:–6 °C
:0,9252 g/cm³ (20 °C)
:33 °C
:Ambient
:203-587-3
:1993
:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS02
:GHS07
:108-48-5
:C₇H₉N
:MFCD00006345