ContactUsLinkComponent
Tetrahydrofuran, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.8% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Tetrahydrofuran, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.8% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Katalogové číslo 28553.293
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Tetrahydrofuran, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.8% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Katalogové číslo 28553.293
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (calculated on dried substance):
    Min. 99.8 %
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • Acidity:
    Max. 0.0060 %
  • Peroxides (as H2O2):
    Max. 0.0200 %
  • Residue on evaporation:
    Max. 0.0010 %
  • Stabiliser (Ionol/BHT):
    Max. 0.030 %
  • Water:
    Max. 0.0100 %
  • Al (Aluminium):
    Max. 0.5 ppm
  • B (Boron):
    Max. 0.02 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 0.1 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.5 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.05 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.02 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.02 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.02 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.1 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.1 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.02 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.02 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.1 ppm
  • Sn (Tin):
    Max. 0.1 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 0.1 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:12,09351
Bod varu:66 °C (1013 hPa)
Bod tání:–108,5 °C
Hustota:0,888 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-726-8
UN:2056
ADR:3,II
 :Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) ≤ 300 ppm
REACH:05-2114615188-48
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
Číslo CAS:109-99-9
Vzorec:C₄H₈O
MDL číslo:MFCD00005356