Orders LinkContactUsLinkComponent
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
100% Nylon knitted glove with white PU coating on the palm and fingers.
  • Ventilated back optimises the glove's breathability
  • PU coating ensures a good grip at the fingertips
  • White colour enhances the glove's hygiene and cleanliness
Ideal for fine handling or as an underglove.
 : EN 388:2016 (3131X), Cat. II.
  • Catalog No:
  • DALL2132255/6
  • DALL2132255/7
  • DALL2132255/8
  • DALL2132255/9
  • DALL2132255/10
  • DALL2132255/11
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Materiál vložky:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Provedení:
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Rozchod:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
Product Family Options
  • Sekvence
    Velikost rukavic
    Barva
    Délka
  • 01
    6
    Bílá
    240 mm
    1 * 10 PÁR
    1 * 10 PÁR - 445,00 Kč
    445,00 Kč
    1 * 10 PÁR
       445,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2132255/6
    Obouruké/jednoruké
    Jednoruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Materiál vložky
    Nylon
    Provedení
    Coating on palm and fingers
    Rozchod
    13
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (3131X)
  • 02
    7
    Bílá
    240 mm
    1 * 10 PÁR
    1 * 10 PÁR - 445,00 Kč
    445,00 Kč
    1 * 10 PÁR
       445,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2132255/7
    Obouruké/jednoruké
    Jednoruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Materiál vložky
    Nylon
    Provedení
    Coating on palm and fingers
    Rozchod
    13
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (3131X)
  • 03
    8
    Bílá
    240 mm
    1 * 10 PÁR
    1 * 10 PÁR - 445,00 Kč
    445,00 Kč
    1 * 10 PÁR
       445,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2132255/8
    Obouruké/jednoruké
    Jednoruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Materiál vložky
    Nylon
    Provedení
    Coating on palm and fingers
    Rozchod
    13
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (3131X)
  • 04
    9
    Bílá
    240 mm
    1 * 10 PÁR
    1 * 10 PÁR - 445,00 Kč
    445,00 Kč
    1 * 10 PÁR
       445,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2132255/9
    Obouruké/jednoruké
    Jednoruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Materiál vložky
    Nylon
    Provedení
    Coating on palm and fingers
    Rozchod
    13
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (3131X)
  • 05
    10
    Bílá
    240 mm
    1 * 10 PÁR
    1 * 10 PÁR - 445,00 Kč
    445,00 Kč
    1 * 10 PÁR
       445,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2132255/10
    Obouruké/jednoruké
    Jednoruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Materiál vložky
    Nylon
    Provedení
    Coating on palm and fingers
    Rozchod
    13
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (3131X)
  • 06
    11
    Bílá
    240 mm
    1 * 10 PÁR
    1 * 10 PÁR - 445,00 Kč
    445,00 Kč
    1 * 10 PÁR
       445,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2132255/11
    Obouruké/jednoruké
    Jednoruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Materiál vložky
    Nylon
    Provedení
    Coating on palm and fingers
    Rozchod
    13
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (3131X)