ContactUsLinkComponent
Accessories for Moxi™ Z
 :  Orflo
undefined
Accessories for Moxi™ Z
 :  Orflo
  • Catalog No:
  • 701-0252
  • ORFLMXC012
  • ORFLMXC011
  • Model:
  • Type S cassettes
  • Type M cassettes
  • Koncentrace:
  • 3000 – 1750000 cells/ml
  • 3000 – 500000 cells/ml
  • Velikost buňky:
  • 14 - 9202 fL
  • 34 - 20580 fL
  • Objem vzorku:
  • 75 µl
  • 75 µl
  • Dynamický rozsah:
  • 3 - 26 µm
  • 4 - 34 µm
  • Doba měření:
  • 15 s
  • 8 s
Frequently Bought Together