Oxid teluričitý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
O tomto produktu
- Číslo CAS:7446-07-3
- Vzorec:O₂Te
- MDL číslo:MFCD00011263
- Molecular Weight:159.6
- Merck Index:14,09123
- Bod varu:1245 °C (1013 hPa)
- Bod tání:733 °C
- Hustota:5,6 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 5,6 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-193-1
- UN:3077
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
- Číslo CAS:7446-07-3
- Vzorec:O₂Te
- MDL číslo:MFCD00011263
- Molecular Weight:159.6
- Merck Index:14,09123
- Bod varu:1245 °C (1013 hPa)
- Bod tání:733 °C
- Hustota:5,6 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 5,6 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-193-1
- UN:3077
Documents
ACRO22259
SDS
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to light yellow Powder
- Assay:≥99.0 % (TeO2)
- Copper (Cu):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤50 ppm
- Lead (Pb):≤50 ppm
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice